En-kanals pumpehoder
Leverandør: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
523-43020-00
HEID523-43020-00EA 6375 NOK
HEID523-43020-00
En-kanals pumpehoder
Pumper Pumpehoder Peristaltiske pumpehoder
Peristaltic pump heads SP standard 1,6 mm and SP standard 2,5 mm: For enkle pumpeoppgaver. Hus fremstilt av formstøpt aluminium
Rullene er fremstilt av rustfritt stål, og rullelagrene er fremstilt av polyamid. Rotor utstyrt med to konvekse ruller, cellekulturer vil ikke bli skadet. For slanger med 1,6 eller 2,5 mm tykke vegger. Gjennomstrømningshastighet: 0,5 til 3644 ml/min (avhengig av drivenheten og slangen som brukes).
Peristaltic pump head SP vario: For tubing with various wall thicknesses
Housing made from die-cast aluminium
Rollers made from stainless steel, roller bearings made from coated aluminium
Rotor equipped with 2 convex rollers, cell cultures will not be damaged
Tubing with wall thicknesses of 1,6 and 2,5 mm; rotor with adjustable roller clearance to allow for the thickness of the tubing wall
Flow rate: 0,5 to 3644 ml/min (depending on the drive and tubing used)