Automatiske digitale refraktometre, RX-5000α
Leverandør: Atago
3261 3271 3266
635-0147EA 0 NOK
635-0147 635-0499 635-0505
Automatiske digitale refraktometre, RX-5000α
Refraktometere Refraktometer, benkmodell
RX-5000α er automatiske digitale refraktometre, som kan stille inn måletemperatur internt og har mulighet til å måle brytningsindeks, Brix-grader eller konsentrasjon av ulike væsker.
RX-5000α-Bev egner seg for måling av °Brix i drikker og sukkeroppløsninger, det har en flat prøveplattform for enklere og raskere rengjøring av mobile væsker og drikker i stedet for standard prøvebrønnen på andre modeller.