Handheld refactometers
Leverandør: Mettler - Toledo
51324650 51324660
635-0445EA 29250 NOK
635-0445 635-0446
Handheld refactometers
Refraktometere Refraktometere, håndholdte
Disse bærbare refraktometerne, som bruker metoden total reflektering, er velegnet for måling i laboratorie- og produksjonsmiljøer. Den bakgrunnsbelyste LCD-skjermen og den enkle intuitive menystrukturen gjør det enkelt for brukeren å endre innstillingene. Prøven kan enten plasseres i målekyvetten, eller sensoren kan senkes direkte ned i væsken.
  • Automatisk temperaturkompensering
  • Bruk som bærbar instrument eller på benken
  • Alternativer til bruk – senke sensoren i væske eller plasser prøve i målekyvetten
  • Opptil 1100 resultater kan lagres og enkelt overføres via et IR-grensesnitt
  • Refracto GS har prisme og derfor et større område og raskere respons
Resultatene kan vises på en rekke ulike skaler, også skalaer for frostvæske og vin og til egendefinerte bruksområder.
Leveringsinformasjon: Leveres med bæreveske, HelloCD™-programvare, 2× AAA-batterier, rengjøringsservietter, 2× LPDE-pipetter, 2 PE-rør og brukerhåndbok.