Abbe Refractometer, 60/LR (Bellingham & Stanley)
Leverandør: BELLINGHAM & STANLEY
635-0299EA 2700 NOK
BELL59-50 635-0396
Abbe Refractometer, 60/LR (Bellingham & Stanley)
Abbe-refraktometre har bruksområder innen kvalitetskontroll og forskning. Gir nøyaktig måling av brytningsindeks for sukkerløsninger og flytende næringsmidler og en rekke kjemikalier.
Leveringsinformasjon: Leveres med ekstern strømforsyningsenhet, digitalt termometer, sporbare standardiseringsplater og kontaktvæske, og bruksanvisning.