Profesjonelle kjøleskap
Leverandør: Liebherr
UKS1801 UKS2602 FKV4310 FKV2640 FKV1800
472-2250EA 0 NOK
472-2250 472-2240 472-0008 471-1034 471-1064
Profesjonelle kjøleskap
Kjøleskap
Commercial refrigerators with forced air cooling; the ventilation stops when door is opened.
  • Automatic defrosting
  • Lockable door
  • LED interior lighting (glass models only)
  • Interchangeable hinge
  • One year warranty
Temperaturområde: 1 til 15 °C (FKv 503: 1 til 12 °C).