Prøvetaker for viskøse stoffer, Mini ViscoSampler
Leverandør: BURKLE
5341-1060 5341-1100 5341-1150
300-1032EA 8950 NOK
300-1032 300-1027 300-1028
Prøvetaker for viskøse stoffer, Mini ViscoSampler
Prøvetakere Væskeprøvetakere
Sugeprøvetakere for viskøse medier som pasta, slam, krem eller olje.
  • Enkel å rengjøre
  • Kan steriliseres
  • Rustfritt stål V4A (1.4404)/AISI 316L
Designed for the pharmaceutical and cosmetics industries.
Leveringsinformasjon: Supplied with a 2 mm suction nozzle, which can be replaced with drills that have a wider aperture for sampling substances with higher viscosity.