VWR®, Prøvetaker
Leverandør: VWR Collection
331-3413EA 3900 NOK
331-3413 331-0293 331-0292 331-0294
VWR®, Prøvetaker
Prøvetakere Prøveøser
Alle prøvetakerne er lagd av blå polypropylen og består av en flaske med trykkhåndtak.
  • Beholdere designet for prøvesamling og sending for testing i samme beholder, eliminerer risikoen for krysskontaminering
  • Sterilisert ved elektronstrålebestråling og individuelt pakket i forseglet glidelåspose for å garantere prøvens integritet
Bestillingsinformasjon: Available with either hinged plug or screw cap.
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904