Prøvetaker, StickProof
Leverandør: BURKLE
5338-0410 5338-1100
312-1176EA 12525 NOK
312-1176 300-0117
Prøvetaker, StickProof
Prøvetakere Prøvetakere til faststoff
Prøvetakere i rustfritt stål til pulvere. Den koniske åpningen gjør at det kan innhentes prøver av ulike størrelser, opptil ca. 50 ml. Konstruert uten kanter, riller eller fordypninger, noe som gjør dem enkle å rengjøre. Prøven hentes direkte inn i prøveposen, som holdes på plass med den medfølgende klemmen. StickProof borehulldiameter 25 mm, kammerlengde 120 mm. Prøveposer: 170 ×120 mm til 400 ml.
  • Ekstra smal spiss som kan stikkes inn enkelt og dypt
  • Elektropolert overflate
  • Varierende prøvestørrelse opptil 50 ml
  • Rustfritt stål V4A (1.4404)/AISI 316 L
Leveringsinformasjon: Komplett med klemme og 100 PE-prøveposer.