Risteapparater for mikroplate, MTS 2/4, digital
Leverandør: IKA
3208000 3208002 3208003
444-0024EA 26575 NOK
444-0024 444-2749 444-0682
Risteapparater for mikroplate, MTS 2/4, digital
Risteapparater Risteapparater, mikroplater
Mikroplaterister med en elektronisk kontroll som holder den angitte hastigheten konstant ved hjelp av å sammenligne den angitte og den faktiske hastigheten. Leveres med tilbehør, men uten mikrotiterplater.
  • Har plass til to eller fire mikroplater
  • Digital tidtaker for behandlingstid opptil 99 minutter eller kontinuerlig modus
  • Elektronisk hastighetskontroll
  • Perfekt for bruk under kontrollerte forhold ved 5 til 40 °C i en inkubator eller CO₂-inkubator
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse iMore Product Information