Microplate shakers, lab scale, SSL5
Leverandør: Cole Parmer
stuart®
444-1628EA 36775 NOK
444-1628
Microplate shakers, lab scale, SSL5
Risteapparater Risteapparater, mikroplater
Designed for use with microtitre plates and microcentrifuge tubes. The aluminium tray is fitted with a specially designed mat that securely holds up to eight microwell plates in place. High speed combined with a tiny orbit creates the vibrational shaking action required for mixing the very small volumes contained in the wells or in microcentrifuge tubes. Speed and time is easily set via the digital display.
  • Digitalt valg av blandehastigheten og tiden
  • Den digitale tidtakeren med alarm gjør det mulig med behandlingstid i timer, minutter eller sekunder eller kontinuerlig modus
  • Perfekt for kontrollerte forhold ved 4 til 40 °C i en inkubator eller CO₂ -inkubator
  • BioCote® antimikrobisk beskyttelse
Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 31
Bestillingsinformasjon: Rørholdere er tilgjengelig som tilleggsutstyr. De sitter godt på plattformen og gjør enheten til et effektiv rørristeapparat.