Risteapparat, med sirkulær bevegelse, Rotamax 120 og Unimax
Leverandør: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
543-12310-00 544-41200-00 543-12319-00 543-12310-06 542-10020-09 544-41200-06 543-12319-06 542-10020-02 543-12310-02 543-12319-02 544-41200-02
444-1310EA 24925 NOK
444-1310 444-1116 444-0085 444-1234 444-1235 444-1233 444-0197 444-1472 444-1476 444-1477 444-1489
Risteapparat, med sirkulær bevegelse, Rotamax 120 og Unimax
Risteapparater Kretsende risteapparater
Risteapparater med sirkulær bevegelse og analog kontroll av vibrasjonsfrekvens. Den todimensjonale virvelbevegelsen som produseres, er ideell for dyrking av mikroorganismer og celle- eller vevskulturer. Bevegelsen er kontinuerlig justerbar.
  • Kontinuerlig eller tidsstyrt drift, tidtakerfunksjon med lydsignal for drift uten tilsyn: Unimax 1010-enheten har opptil 999 minutters behandlingstid, Rotamax 120- og Unimax 2010-enhetene har opptil 120 minutters behandlingstid
  • Unimax-modellene har digitalt display: for hastighet (Unimax 2010) og for hastighet og tid (Unimax 1010)
  • Modulært system: kombiner Unimax 1010-enheten med Incubator 1000-enheten som finnes med en flat eller høy inkubatorhette
  • Kan brukes ved 0 til 50 °C (80% relativ fuktighet) i en inkubator eller et kjølero
IP protection class according to DIN EN 60529: Rotamax IP 30, Unimax 1010 IP 40, Unimax 2010 IP 20
Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: Rotamax IP 30, Unimax 1010 IP 40 og Unimax 2010 IP 20
Tilbehørs informasjon: Rotamax-tilbehør er kategori B, Unimax 1010-tilbehør er kategori D og Unimax 2010-tilbehør er kategori E. Unimax 1010, komplett pakke inneholder:
Risteapparat med sirkulær bevegelse, Unimax 1010, varmemodul, Incubator 1000 og høy inkubatorhette.
Leveringsinformasjon: Leveres med en sklisikker gummimatte. Tilbehøret må bestilles separat.