Risteapparat, med sirkulær bevegelse, KS 501 digital Vibrax®
Leverandør: IKA
2819000 2819002 2819003
444-0022EA 24950 NOK
444-0022 444-0058 444-0511
Risteapparat, med sirkulær bevegelse, KS 501 digital Vibrax®
Risteapparater Kretsende risteapparater
Liten, optoelektronisk styrt shaker med et bredt hastighetsområde. Sirkulære ristebevegelser og lave hastigheter opprettholdes godt.
  • Egnet for kontinuerlig drift
  • Et utvalg av utskiftbart tilbehør
  • Kan brukes ved 5 til 40 °C (80% relativ fuktighet) i en inkubator eller et kjølerom
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 21
Bestillingsinformasjon: Leveres uten tilbehør, ønsket tilleggsutstyret må bestilles separat.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell VXR basic Vibrax
Environmentally Preferable
Speed 0 - 2200 min⁻¹
Ristebevegelse Kretsende
Max. load 2 kg
Power input/output 35/13,2 W
kretsløp 4 mm
Vekt 6,1 kg
W×D×H 157×247×130 mm