Risteapparat med sirkulær bevegelse, SM 30 A og SM 30 A control, SM 30 C og SM 30 C control
Leverandør: Edmund Bühler GmbH
6101000 6104000 6105000 6100000
444-9115EA 51150 NOK
444-9115 444-9331 444-9332 444-9112
Risteapparat med sirkulær bevegelse, SM 30 A og SM 30 A control, SM 30 C og SM 30 C control
Risteapparater Kretsende risteapparater
Kretsende risteapparater (bordmodeller) som passer til kontinuerlig drift. Tar laster på opptil 30 kg. A-modellene har kun kretsende bevegelse, C-modellene kan endre bevegelse fra kretsende til vekselvirkende uten bruk av verktøy. Universalbrett har plass til maksimum 11×1000 ml eller 15×500 ml kolbeklemmer, Combifix-stativsystemet har plass til 6×1000 ml eller 12×500 ml Erlenmeyer-kolber. En rekke forskjellige beholdere kan brukes ved hjelp av utvalget av fester (tilleggsutstyr).
  • Bevegelsen til C-modellene kan endres fra kretsende til vekselvirkende
  • SM 30 har
More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell SM 30 A SM 30 C-kontroll SM 30 C SM 30 A control
Environmentally Preferable
Hastighet 15 - 300 min⁻¹ 15 - 300 min⁻¹ 15 - 300 min⁻¹ 15 - 300 min⁻¹
Ristebevegelse Sirkulær Sirkulær/vekselvirkende Sirkulær/frem- og tilbakebevegelse Sirkulær
Maks. last 30 kg 30 kg 30 kg 30 kg
kretsløp 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm
Vekt 33 kg 33 kg 33 kg 33 kg
B×D×H 680×610×160 mm 680×610×160 mm 680×610×160 mm 680×610×160 mm
Plattform B × D 560×400 mm 560×400 mm 560×400 mm 560×400 mm