Risteapparat, med sirkulær bevegelse, KS 15 A og KS 15 A control
Leverandør: Edmund Bühler GmbH
6171000 6170000
444-9213EA 31825 NOK
444-9213 444-9212
Risteapparat, med sirkulær bevegelse, KS 15 A og KS 15 A control
Risteapparater Kretsende risteapparater
Kretsende risteapparater, passer til kontinuerlig drift. Universalbrettet har plass til maks. 5×1000 ml eller 9×500 ml kolbeklemmer, Combifix-stativsystemet har plass til 4×1000 ml eller 6×500 ml Erlenmeyer-kolber. En rekke forskjellige beholdere kan brukes ved hjelp av utvalget av fester (tilleggsutstyr).
  • KS 15 A har analog kontroll, KS 15 A control har digital visning med en ny programmerbar kontroll med utvidet bruksområde
  • Kontinuerlig eller tidsstyrt drift fra 0 til 120 min (KS 15 A), og kontinuerlig drift eller programmerbar (