Risteapparat, KM 2
Leverandør: Edmund Bühler GmbH
0052030 0052119 0052115
444-9114EA 3750 NOK
444-9114 444-9121 444-9122
Risteapparat, KM 2
Risteapparater Kretsende risteapparater
Mini-universalbrett med plass til maksimum 23×10, 15×25, 15×50, 15×100, 6×250, 4×500, 3×1000 eller 1×2000 ml kolber eller ett reagensrørstativ.
KM-universalbrett med plass til maksimum 58×10, 29×25, 27×50, 24×100, 12×250, 8×500, 5×1000 eller 2×2000 ml kolber eller tre reagensrørstativer. Brettet har plass til 4×100 eller 3×250 ml skilletrakter.