Risteapparat, frem og tilbake bevegelse, HS 260
Leverandør: IKA
3066600 3066700 3066602 3066603 3066702 3066703
444-2770EA 39275 NOK
444-2770 444-2771 444-2325 444-2326 444-2327 444-2328
Risteapparat, frem og tilbake bevegelse, HS 260
Risteapparater Risteapparater, sideveis
Kompakte, små risteapparater med elektronisk justering av hastigheten og timer. Control-modellen har et RS232-grensesnitt og innebygd endepunktsjustering for bruk med robot. Alle funksjonene kan kontrolleres og dokumenteres ved hjelp av labworldsoft®-programvaren.
  • Kontinuerlig eller tidsstyrt drift: basic-modellen fra 5 - 50 min og control-modellen fra 0 - 599 min
  • Basic-modellen har et LED-display for hastighets- og tidsjustering og control-modellen har et digitalt display som viser hastigheten og tiden
  • Kan brukes ved 5 til 50 °C (80% relativ fuktighet)
More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell HS 260 basic HS 260 control
Ristebevegelse Frem og tilbake Frem og tilbake
Environmentally Preferable
Slag 20 mm 20 mm
Hastighetsområde 20 - 300 min⁻¹ 10 - 300 min⁻¹
Display
B×D×H 360×420×100 mm 360×420×100 mm
Vekt 8,5 kg 8,8 kg
Maks. last 7,5 kg 7,5 kg
Motoreffekt inn/ut 45/10 W 45/10 W