Risteapparat, frem og tilbake bevegelse, HS 501 digital
Leverandør: IKA
2527000 2527003 2527032 25002982 25004433 25004443
444-2701EA 0 NOK
444-2701 444-0508 444-0509 442-1184 442-1190 442-1193
Risteapparat, frem og tilbake bevegelse, HS 501 digital
Risteapparater Risteapparater, sideveis
Laboratorieristeapparat med lav profil, en digital skjerm og en stor plattform. Kontinuerlig drift er garantert, selv under ekstreme belastninger. Passer for beholdere som må ligge flatt, for eksempel skilletrakter. Bruksområdene inkluderer ekstraksjoner. En rekke forskjellige beholdere kan brukes ved hjelp av utvalget av ristebord (tilleggsutstyr).
  • Trinnløs hastighetsjustering
  • Kontinuerlig eller tidsstyrt drift fra 0 - 56 min
  • Elektronisk hastighetskontroll
  • Kan brukes ved 5 til 50 °C (80 % relativ fuktighet) i en inkubator eller et kjølerom