Risteapparat, frem og tilbake bevegelse, KS 15 B og KS 15 B control
Leverandør: Edmund Bühler GmbH
6173000 6172000
444-9220EA 32900 NOK
444-9220 444-9222
Risteapparat, frem og tilbake bevegelse, KS 15 B og KS 15 B control
Risteapparater Risteapparater, sideveis
Vekselvirkende risteapparater, passer til kontinuerlig drift. Det ekstra universalbrettet har plass til maksimum 5×000 ml eller 9×500 ml kolbeklemmer, Combifix-stativsystemet har plass til 4×1000 ml eller 6×500 ml Erlenmeyer-kolber. En rekke forskjellige beholdere kan brukes ved hjelp av utvalget av fester (tilleggsutstyr).
  • KS 15 B har analog kontroll, KS 15 B control har digital visning og en ny programmerbar kontroll med utvidet bruksområde
  • Kontinuerlig eller tidsstyrt drift fra 0 til 120 min (KS 15 B), og kontinuerlig drift
More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell KS 15 B KS 15 B control
Environmentally Preferable
Ristebevegelse Vekselvirkende Vekselvirkende
Slag 17 mm 17 mm
Hastighetsområde 30 - 420 min⁻¹ 30 - 420 min⁻¹
Plattform B × D 400×300 mm 400×300 mm
B×D×H 510×490×150 mm 510×490×150 mm
Vekt 18 kg 19 kg
Maks. last 15 kg 15 kg