Vekselvirkende risteapparater, SM 30 B og SM 30 B control, SM 30 C og SM 30 C control
Leverandør: Edmund Bühler GmbH
6103000 6102000
444-9323EA 52200 NOK
444-9323 444-9322
Vekselvirkende risteapparater, SM 30 B og SM 30 B control, SM 30 C og SM 30 C control
Risteapparater Risteapparater, sideveis
Benketopp frem- og tilbakegående shakere som er egnet for kontinuerlig drift og tåler belastninger på opptil 30 kg. Universalbrett aksepterer maks. 11×1000 eller 15×500 ml kolbeklemmer; Combifix-stativsystemet har plass til 6×1000 eller 12×500 ml Erlenmeyer-kolber. En rekke forskjellige fartøy kan tilpasses ved å velge fra utvalget av valgfrie vedlegg.
  • SM 30 B har analog kontroll, SM 30 B control har digital visning av angitte og faktiske verdier og programmerbar kontroll
  • Kontinuerlig eller tidsstyrt drift fra 0 til 120 min (SM 30 B), og 1 min til 30 t (SM 30 B control)
  • Trinnløs hastighetsjustering
  • Kan brukes ved 5 til 50 °C (85 % relativ fuktighet) i en inkubator eller et kjølerom
  • Kan brukes med den belyste inkubatorhetten TH 30 ved omgivelsestemperatur på +5 til 50 °C med en nøyaktighet på ±1% av den angitte verdien
Bestillingsinformasjon: Tilleggsutstyr: risteapparat med slag på 46 mm (bare for SM 30 B og SM 30 B control).
Universalbrettet SM har plass til maks. 117 x 10 ml, 64 x 25 ml, 63 x 50 ml, 49 x 100 ml, 23 x 250 ml, 15 x 500 ml, 11 x 1000 ml eller 6 x 2000 ml kolber eller 5 reagensrørstativer. Plattformen Combifix har plass til 10 x 100 ml, 6 x 250 ml, 4 x 500 ml, 4 x 1000 ml eller 2 x 2000 ml skilletrakter. Ta kontakt hvis du vil ha informasjon om annet tilbehør som er tilgjengelig.
Leveringsinformasjon: Leveres med risteplate og underlagsmatte i gummi, men uten universalbrett eller stativsystem. Tilbehør må bestilles separat.