VWR®, Rørrotatorer
Leverandør: VWR Collection
444-0500EA 7150 NOK
444-0500 444-0501 444-0502
VWR®, Rørrotatorer
Risteapparater Risteapparater, roterende/gyngende
Rotatorens unike utforming gjør denne enheten velegnet for en rekke bruksområder innen biokjemi, molekylbiologi og histokjemi. Med den roterende enheten kan rørene ristes vertikalt, horisontalt eller i en hvilken som helst mellomstilling. Forsiktig horisontal risting er dermed enkelt for bruksområder som for eksempel hybridisering. Alternativt gir rotering med rør i vertikal posisjon en miksende bevegelse som passer for å blande prøver i reagensrør. De to halvdelene av den roterende enheten kan justeres uavhengig av hverandre slik at blandingen blir mer allsidig og optimal.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell Rørrotatorer
Kapasitet 36×1,5/2,0 ml rør eller 10×10/15 ml rør og 16×5/7 ml rør eller 6×50 ml rør
Environmentally Preferable
Ristebevegelse Roterende
Speed 20 min⁻¹ (fixed)
Vinkel Platene kan justeres fra horisontal til vertikal stilling
W×D×H 239×127×153 mm
Driftstemperatur 4...65 °C
Weight 2 kg
Maks. last 0,8 kg