Gyngende plattformristeapparater, Duomax 1030
Leverandør: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
543-32205-00 543-32210-00 543-32210-06 543-32205-06 543-32205-02 543-32210-02
444-1330EA 25425 NOK
444-1330 444-1331 444-1237 444-1236 444-1479 444-1480
Gyngende plattformristeapparater, Duomax 1030
Risteapparater Risteapparater, roterende/gyngende
Plattformristeapparat med gyngende bevegelse som er utviklet for homogen blanding. Ideelt for kolber, medieflasker og store beholdere. Enhetene har analoge kontrollskiver for gyngefrekvens og tid.
  • Modulært system: Duomax 1030-enheten kan kombineres med Incubator 1000-enheten og en flat eller høy hette
  • Tidtakerfunksjon med lydsignal for behandlingstid på opptil 120 min
  • Valg av enheter med fast helling i 5° eller 10° vinkel, elektronisk hastighetskontroll.
  • Perfekt for kontrollerte forhold ved 0 til 50 °C (80% relativ fuktighet) i en
More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell Duomax 1030, 5° vinkel Duomax 1030, 10° vinkel Duomax 1030, 10° vinkel
Environmentally Preferable
Ristebevegelse Vuggende Vuggende Vuggende
Hastighet 2 - 50 min⁻¹ 2 - 50 min⁻¹ 2 - 50 min⁻¹
Vinkel 5° or 10° (fixed, depending on model) 5 eller 10 (fast, avhengig av modell) 5° or 10° (fixed, depending on model)
B×D×H 320×375×185 mm 320×375×185 mm 320×375×185 mm
Plattform B × D 290×258 mm 290×258 mm 290×258 mm
Vekt 8 kg 8 kg 8 kg
Maks. last 5 kg 5 kg 5 kg
Inngangseffekt 25 W 25 W 25 W