Risteapparat, 360° med roterende bevegelser, PTR-35, PTR-60
Leverandør: GRANT INSTRUMENTS
PTR-60 PTR-35
444-0357EA 14600 NOK
444-0357 444-0695
Risteapparat, 360° med roterende bevegelser, PTR-35, PTR-60
Risteapparater Risteapparater, roterende/gyngende
De flerfunksjonelle 360°-rotatorene PTR-35 og PTR60 med variabel hastighet og vinkel gir fleksible blandealternativer i en kompakt enhet. Bruksområdene inkluderer blanding av mikrorør, immunoutfelling og andre affinitetsmatriseoppgaver, forhindring av blodkoagulering og lateksdiagnostikk. Steppermotoren produserer regulert og reproduserbar rotasjon over hele hastighetsområdet. Rotatorene er alt som trengs for å blande partikler av forskjellige størrelser.
  • Flerfunksjonell: rotasjon, frem-og-tilbake og vibrasjon
  • Alle bevegelsene kan angis for kontinuerlig eller tidsstyre drift, innebygd timer: 1 min til 24 t med automatisk avstengning
  • Individuelle faser kan kobles sammen for fleksibilitet
  • Kan brukes ved 4 til 40 °C (80% relativ fuktighet, ikke-kondenserende) i en inkubator eller et kjølerom
  • IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 64
360° lang bevegelse kreves av store partikler.
Frem-og-tilbake-, lang og middels bevegelse perfekt for store til middels store partikler.
Vibrerende kort bevegelse passer til små partikler
Kombinering av forskjellige faser i en tilpasset sekvens gir de følgende mulige kombinasjonene: 360° vertikal rotasjon, 360° frem-og-tilbakebevegelser, 360° frem-og-tilbakebevegelser og vibrasjon, 360° frem-og-tilbakebevegelser og pause, frem-og-tilbakebevegelser og pause, vibrasjon og frem-og-tilbakebevegelser. Et individuelt program kan konfigureres for alle andre komponenter for å sikre optimale blandeforhold.
Leveringsinformasjon: Leveres med standard plattform for mikrorør med opptil 15 mm Ø, alternative plattformer er tilgjengelige for større rør eller kombinasjoner av rør.