Risteinkubator, KS4 4000 i/ic control
Leverandør: IKA
3510000 3510002 3510003 3510100 3510102 3510103
444-0298EA 0 NOK
444-0298 444-0299 444-0488 444-0489 444-0490 444-0491
Risteinkubator, KS4 4000 i/ic control
Risteapparater Risteinkubatorer
Brukervennlig inkubatorrister som tillater bruk uten tilsyn i et temperaturkontrollert miljø. Enheten har et stort LED-display for hastighet og tidsinnstillinger og integrert PID-temperaturkontroll (ved hjelp av to PT1000 temperatursensorer). Shakere har elektronisk temperatur- og hastighetskontroll. Det er et oppsamlingsbrett med avløpsslange på baksiden av shakeren og kontroller har antimikrobielt belegg for å redusere bakterier.
  • Digital innstilling og visning av hastighet, tid og temperatur. Kontinuerlig drift eller 0 til 999 t
  • Forgreningsboks på
More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell KS 4000 i control KS 4000 i control KS 4000 i control KS 4000 ic control with cooling coil KS 4000 ic control with cooling coil KS 4000 ic control with cooling coil
Environmentally Preferable
Ristebevegelse Kretsende Kretsende Kretsende Kretsende Kretsende Kretsende
Temperaturområde Omgivelsestemperatur 5…80 °C Omgivelsestemperatur 5…80 °C Omgivelsestemperatur 5…80 °C Omgivelsestemperatur 5…80 °C Omgivelsestemperatur 5…80 °C Omgivelsestemperatur 5…80 °C
Temperaturstabilitet
Hastighetsområde 10 - 500 min⁻¹ 10 - 500 min⁻¹ 10 - 500 min⁻¹ 10 - 500 min⁻¹ 10 - 500 min⁻¹ 10 - 500 min⁻¹
Maks. belastning med tilbehør 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg
Inngangs-/utgangseffekt 1120/1000 W 1120/1000 W 1120/1000 W 1120/1000 W 1120/1000 W 1120/1000 W
Tillatt omgivelsestemp 15...32 °C 15...32 °C 15...32 °C 15...32 °C 15...32 °C 15...32 °C
Plattform B × D 440×440 mm 440×440 mm 440×440 mm 440×440 mm 440×440 mm 440×440 mm
Innvendig høyde 325 mm 325 mm 325 mm 325 mm 325 mm 325 mm
B×D×H 580×750×520 mm 580×750×520 mm 580×750×520 mm 580×750×520 mm 580×750×520 mm 580×750×520 mm
Vekt 50 kg 50 kg 50 kg 55 kg 55 kg 55 kg
kretsløp Ø 20 mm Ø 20 mm Ø 20 mm Ø 20 mm Ø 20 mm Ø 20 mm