Inkubatorhette TH, for risteapparater
Leverandør: Edmund Bühler GmbH
6161000 6162000
444-9391EA 56575 NOK
444-9391 444-9392
Inkubatorhette TH, for risteapparater
Risteapparater Risteinkubatorer
Inkubatorhettene har vinduer på tre sider, og frontdørene åpnes oppover. De kan kombineres med Edmund Buhler-ristere for å få maksimalt ut av benkeplassen eller fungere som uavhengige enheter. TH 15 kan kombineres med KS 15- eller TiMix 5-ristere, og har plass til Erlenmeyer-kolber på 1 liter. TH 30 kan brukes med SM 30-ristere og tar Erlenmeyer-kolber på 2 liter.
  • Digital innstilling og visning av temperatur
  • TH 30 har standard belysning og UV-belysning (15 W)
  • Enhetene har en intern strømkontakt for bruk av små ristere inne i enheten
  • Ristingen stopper