Risteapparat for mikroplate, Titramax-serien
Leverandør: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
544-11200-00 544-11300-00 544-12200-00 544-12209-00 544-11300-06 544-11200-13 544-12200-06 544-12209-06 544-11200-02 544-11300-02 544-12200-02 544-12209-02
444-1210EA 15125 NOK
444-1210 444-1390 444-1391 444-0078 444-0195 444-0194 444-0196 444-0190 444-1483 444-1484 444-1485 444-1486
Risteapparat for mikroplate, Titramax-serien
Risteapparater Risteapparater, mikroplater
For kraftig blanding av mikrotiterplater. Vibrasjonskrets på 1,5 mm garanterer at det ikke oppstår noe søl, selv med fulle brønner. Kretsen på 3 mm gir best blanding, selv med de minste mengdene. Risterne er utviklet for kontinuerlig drift og har overopphetingsbeskyttelse og en isolert plattform med praktisk talt ingen oppvarming.
  • Modulært system, Titramax 1000-enheten kan kombineres med Incubator 1000-enheten og en flat hette
  • Tidtakerfunksjon med lydsignal for behandlingstid på opptil 120 minutter
  • Elektronisk hastighetskontroll.
More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell Titramax 100 Titramax 101 Titramax 1000
Hastighet 150 - 1350 min⁻¹ 150 - 1350 min⁻¹ 150 - 1350 min⁻¹
Environmentally Preferable
Hastighetsnøyaktighet ±1 % ±1 % ±1 %
kretsløp 1,5 mm 3,0 mm 1,5 mm
Antall mikroplater det er plass til 4 4 6
Maks. last 2 kg 2 kg 5 kg
Inngangseffekt 31 W 31 W 31 W
Vekt 5,5 kg 5,5 kg 6,5 kg
B×D×H 245×310×125 mm 245×310×125 mm 320×375×125 mm