Reagensrørrister, Vortex-Genie®
Leverandør: SCIENTIFIC INDUSTRIES ELMIS
SI-0256 SI-0156 SI-T256 SI-0276 SI-0176 SI-T276 SI-0266 SI-0166 SI-T266
444-5900EA 8075 NOK
444-5900 444-9173 444-9174 444-9182 444-9183 444-9184 444-0486 444-0485 444-0487
Reagensrørrister, Vortex-Genie®
Risteapparater Reagensrørrister
Robuste og pålitelige vortex-risteapparater med hus i solid metall og gummiføtter som forhindrer vandring. Vortex-Genie® 1-enheten har en berøringsfunksjon for aktivering og fast hastighet. Den er ideell for aggressiv risting av vanskelige prøver.
  • Det finnes et bredt utvalg av tilbehør
  • Vortex Genie® 2T-tidtakerfunksjon: berøring 1 to 60 sekunder, håndfri 1 to 60 minutter eller kontinuerlig
  • Kan brukes i et kjølerom eller en inkubator
Vortex-Genie® 2-enheten har en variabel hastighet for forsiktig til kraftig blanding. Den har også en håndfriMore Product Information