Reagensrørrister MS 3-serien
Leverandør: IKA
3319000 3617000
444-2541EA 12925 NOK
444-2541 444-2544
Reagensrørrister MS 3-serien
Risteapparater Reagensrørrister
Kompakte universelle risteapparater som egner seg til risting av alle små beholdere og mikrotiterplater. Disse mikserne har to driftsmoduser.
  • Kontinuerlig drift eller berøringsdrift med standardtilbehør. MS3 digital har tidsstyrt modus
  • Gjenkjenner tilbehøret
  • MS 3 digital har en tidtaker med nedtellingsfunksjon, intervall 1 s til 999 min
Modus A (sikker modus, med gjenkjenning av tilbehør) innebærer at den maksimale hastigheten på 3000 min⁻¹ bare oppnås ved bruk av standardtilbehøret i berøringsmodus. Hvis det brukes annet tilbehør, er hastighetenMore Product Information