Tilbehør til virvelmiksere Vortex-Genie®
Leverandør: SCIENTIFIC INDUSTRIES ELMIS
504-0233-00 146-3011-00 0K-0500-901 580-2013-00 146-6005-00 SI-0570 SI-0511 503-0280-00 503-0279-00 503-0277-00 503-0278-00 568-0001-00 504-0039-00 503-0283-00 504-0234-00 504-0235-00 503-0282-00 SI-0510 0K-0500-902 0K-0513-900 SI-0513 SI-V512 SI-H524 SI-H506 SI-H512 SI-V525 SI-0564 SI-0565 SI-V506 SI-V524 SI-V203 SI-V209 0K-0236-408 SI-V206 504-0232-00 SI-HP524
444-5904EA 2600 NOK
444-5904 444-5901 444-5902 444-5903 444-5905 444-9161 444-9162 444-5911 444-5912 444-5913 444-5914 444-5915 444-5916 444-5917 444-5921 444-5919 444-0060 444-0061 444-0443 SCII0K-0513-900 SCIISI-0513 444-1050 444-1045 444-1043 444-1044 444-1052 444-0724 444-0775 444-1049 444-1051 444-1046 444-1048 SCII0K-0236-408 444-1047 SCII504-0232-00 SCIISI-HP524
Tilbehør til virvelmiksere Vortex-Genie®
Risteapparater Reagensrørrister
*Startsettet for flere prøver består av en plattform på 152 mm, en skuminnsats for 60 mikrorør og en skuminnsats for én standard mikroplate
**Det store prøvesettet er ideelt for blanding i begerglass, kolber og store rør. Settet består av en senket plattform, to strikker, en blank skuminnsats, en skuminnsats for 4× 29 til 37 mm rør, en skuminnsats for 8× 14 til 29 mm rør og en skuminnsats for 12× 9 til 16 mm rør
***Tilbehøret for liten ampulle / rør gjør det mulig med kraftig blanding fra ende til ende for opptil fire rørMore Product Information