Spektrofotometer med fluorescens med PC-styring, F-2710
Leverandør: Avantor
634-0762EA 202650 NOK
634-0762
Spektrofotometer med fluorescens med PC-styring, F-2710
Spectroscopic Instruments Fluorenscensspektrofotometere
Gir F-2710 høye standarder for ytelse, brukervennlighet og spesielt høy følsomhet.
  • Høy følsomhet for signal-til-støy-forhold (S/N)
  • 3D-måling for undersøkelse av forholdet mellom eksitasjons- og emisjonsbølgelengder
  • Nøyaktig nullpunktkorrigering for pålitelig måling av svak fluorescens
For bruksområder som varierer fra undervisningslaboratorier til bioteknologi og materialforskning.
Bestillingsinformasjon: PC er nødvendig, men er ikke inkludert. Spør en Avantor-spesialist om nødvendige PC-spesifikasjoner.