Kontakttermometere elektroniske, ETS-D5/ETS-D6
Leverandør: IKA
3378000 3378100
620-8108EA 6150 NOK
620-8108 620-8109
Kontakttermometere elektroniske, ETS-D5/ETS-D6
Termometere Digitaltermometer
Sikrer perfekt temperaturkontroll uten overskridelse av den innstilte temperaturen, selv ved rask oppvarming. Med optimalisert PID-kontroll og tilbakestillingsfunksjon (RESET). Egnet for alle magnetrørere med tilkobling i henhold til DIN 12878, klasse 2 (f.eks. IKA®, Heidolph og Corning med AD-C1-adapter).
  • Three modes of operation guarantee optimum adjustment to the working method
  • Operating mode A: Suitable for work with varying parameters (from −50 to +450 °C). Adjustable safety temperature
  • Operating mode B: Suitable for series operation under uniform
More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell ETS-D5 ETS-D6
Environmentally Preferable
Temperaturområde −50...+450 °C −50...+450 °C
Temperaturoppløsning 0,1 K 0,01 K
Temperaturnøyakighet ±0,2 K* ±0,05 K*
pH - område
pH - oppløsning ±0,01
pH - nøyaktighet ±0,1
pH - tilkobling BNC
Beskyttelsesklasse IP 54 IP 54
B×D×H 82×22×83 mm 96×45×98 mm
Vekt 0,2 kg 0,2 kg