VWR® VHP-C, Varmeplate
Leverandør: VWR Collection
453-0050EA 6800 NOK
453-0050 453-0051 453-0053 453-0054 453-0056 453-0057
VWR® VHP-C, Varmeplate
Termostater Varmeplater
Kompakte varmeplater med en kjemikaliebestandig keramisk topp. Det vinklede kontrollpanelet minimerer kontakten med søl og gjør det enkelt å lese av og justere temperaturen. Enhetene har en digital feilkodevisning og en indikator for varm topp for å varsle brukeren om at overflaten er varm.
  • VHP-C7-enhetene kan brukes med VT-5-kontakttermometeret (442-0573), noe som gjør det mulig med presis temperaturkontroll
  • En fast sikkerhetskrets slår av varmeren hvis temperaturen overskrider 550 °C
  • Mikroprosessorkontrollen kommuniserer med motoren for å holde en konstant hastighet
  • En digital skjerm sikrer nøyaktige temperaturinnstillinger som kan reproduseres
IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 21