VWR® VS-CV, Magnetrører
Leverandør: VWR Collection
442-0550EA 7550 NOK
442-0550 442-0551 442-0556 442-0557 442-0562 442-0563
VWR® VS-CV, Magnetrører
Omrørere Magnetrørere
Kompakte rørere med en kjemikaliebestandig keramisk topp. Det hevede kontrollpanelet minimerer kontakten med søl. Komplett med beslag for retortstang.
  • Kraftig motor
  • Sterk magnet
  • Mikroprosessorkontrollen holder konstant hastighet
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 21.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell VS-C4 VS-C7
Environmentally Preferable
Speed range 100 - 1500 min⁻¹ 100 - 1500 min⁻¹
Max. stirring capacity H₂O 5 L 10 L
Inngangs-/utgangseffekt 15/1,5 W 15/1,5 W
Plate material keramisk keramisk
Plate dimensions 100×100 mm 180×180 mm
Weight 3 kg 5 kg
W×D×H 150×260×105 mm 220×330×105 mm