VWR®, Magnetrører, lab disc
Leverandør: VWR
VWR®
442-0883EA 4800 NOK
442-0883
VWR®, Magnetrører, lab disc
Omrørere Magnetrørere
Ekstremt flat og kompakt magnetrører uten bevegelige deler. Reverserer rotasjonsretningen hvert 30. sekund for å sikre optimal blanding.
  • Reversibel rotasjonsretning
  • Hele enheten er laget av kjemikaliebestandige materialer
  • Sklisikker plate
Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 65
Leveringsinformasjon: Leveres med to begerglass (150 ml) og tre magnetiske rørestaver (10 mm, 20 mm, 30 mm).