Magnetrører, lab disc white
Leverandør: IKA
3907500
442-0737EA 5525 NOK
442-0737
Magnetrører, lab disc white
Omrørere Magnetrørere
Ultraflate magnetrørere med magnetspoleteknologi. Oppsettplaten og kabinettet er laget av kjemikaliebestandige materialer. Slitasjefri drift uten bevegelige deler.
  • Reverserer rotasjonsretningen hvert 30. sekund for å sikre optimal blanding (valgbart)
  • Kan brukes ved 5 til 40 °C (80 % relativ fuktighet) i en inkubator eller et kjølerom
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 65
Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 65