Magnetrører, eksplosjonssikker
Leverandør: KARTELL
203
442-4165EA 3150 NOK
442-4165
Magnetrører, eksplosjonssikker
Omrørere Magnetrørere
Magnetrører med ABS-hus som ikke har elektrisk motor, men drives av enten lufttrykk (1 til 2,5 kg/cm²; 15 til 40 psi) eller vanntrykk.
  • Ideelt for miljøer med høy konsentrasjon av antennelige løsningsmidler og syreholdige damper
  • Ingen elektrisk motor, så ingen risiko for gnister
  • Korrosjonsbestandig plastkonstruksjon
  • Kan brukes på benken eller monteres på et 12 mm Ø stativ
Bestillingsinformasjon: Retortestenger Ø 12 mm og stativ må bestilles separat