Magnetrører, med flere posisjoner, med fjernkontroll
Leverandør: THERMO H + P LABORTECHNIK
50088111 50088091 50088077 50088078 50088070 50088030 50088034 50088036 50088025 50088009 50088011 50088027 50088031 50088074
442-3323EA 47525 NOK
442-3323 442-3371 442-3372 442-3373 442-3324 442-3381 442-3382 442-3383 442-3222 442-3392 442-3393 442-3111 442-3112 442-3113
Magnetrører, med flere posisjoner, med fjernkontroll
Omrørere Magnetrørere, flerposisjons
Kompakte magnetrørere med VARIOMAG-drivenhet som er hermetisk forseglet i et bestandig kabinett av rustfritt stål (bortsett fra MINI-enhetene som er av plast), noe som gjør disse rørerne ideelle for bruk direkte i vannbad. Størrelsen på MINI-rørerne gjør dem ideelle for integrering i analyseinstrumenter, kyvetteholdere eller fotometre. Disse plastenhetene er imidlertid ikke konstruert for bruk direkte i bad. I denne serien finnes det enheter med opptil 60 røreposisjoner og valg mellom tre eksterne kontrollenheter. TELEMODUL 7 har én effektinnstilling, TELEMODUL 20 C har fireMore Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell MAXI 4.39 TELESYSTEM 06.07 TELESYSTEM 06.20 TELESYSTEM 06.40 MICRO 4.39 TELESYSTEM 15.07 TELESYSTEM 15.20 TELESYSTEM 15.40 TELESYSTEM 60.07 TELESYSTEM 60.20 TELESYSTEM 60.40 TELESYSTEM 60.07 TELESYSTEM 15.07 TELESYSTEM 06.07
antall røreposisjoner 6 6 6 15 15 60 60
Environmentally Preferable
Maks. rørekapasitet H₂O 0,8 L×6 1,5 L×6 2 L×6 0,5 L×15 1×15 l 1,2 L×15 0,1 L×60 0,05 L×60 0,1 L×60 0,01 L×60 0,5 L×15
Platemateriale Rustfritt stål Rustfritt stål Rustfritt stål Rustfritt stål Rustfritt stål Rustfritt stål Rustfritt stål Rustfritt stål Rustfritt stål
Platemål 240×240 mm 240×240 mm 240×240 mm 240×240 mm 240×240 mm 240×240 mm 240×420 mm 240×420 mm 240×420 mm
B×D×H 240×420×35 mm 240×420×35 mm 240×420×35 mm 240×420×35 mm 240×420×35 mm 240×420×35 mm 240×420×35 mm 240×420×35 mm 240×420×35 mm