Magnetrører, Variomag Maxi Direct
Leverandør: H + P LABORTECHNIK
50094713 50119115
442-3132EA 13000 NOK
442-3132 HPLT50119115
Magnetrører, Variomag Maxi Direct
Omrørere Magnetrørere
Magnetic stirrer with pre-selectable power settings, which optimise stirring efficiency for different liquid volumes and minimise heat output.
  • Kompakt og robust
  • Ingen bevegelige deler
  • De siste brukte parametere finnes lagret i minnet også når apparatet har vært avsteng i lengre tid
  • Passer for omrøring av visøkse medier
Cimarec™ i Telemodul controller provides stirring power for small to medium volumes of low-viscosity fluids.
Controller are recommended for single point stirring up to 250 ml. Temperature range: 0 to 40 °C at 80% RH.
Sertifiseringer: Beskyttelsesklasse ifølge DIN EN 40050: IP 64