Røremotor, RW 20 digital
Leverandør: IKA
9011600 3593000 3593002 3593003
441-2417EA 0 NOK
441-2417 441-2907 441-2908 441-2909
Røremotor, RW 20 digital
Omrørere Omrører
Robust, kompakt, ergonomisk utforming med digitalt display.
  • Med kontinuerlig motordrift
  • To hastighetsområder for universell bruk fra 60 til 2000 min-1
  • Agitatorskaft som kan skyves gjennom (bare når maskinen er stasjonær)
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 20
Leveringsinformasjon: Tilbehør må bestilles separat.