Verktøy til røremotor, røremotor med 4 blader
Leverandør: IKA
0739000 0741000 0741300
441-2904EA 10125 NOK
441-2904 441-2901 441-2903
Verktøy til røremotor, røremotor med 4 blader
Omrørere Omrører-utstyr
Fremstilt av rustfritt stål. Drar materialet som skal blandes, fra toppen av beholderen til bunnen. Lokale skjærkrefter.
  • For middels til høyt hastighetsområde
  • Perfekt for røring av væsker med lav til middels viskositet
  • Aksiell strømning