Verktøy til røremotor, turbinrørere
Leverandør: IKA
2332900 2333000 2333100
441-2921EA 3175 NOK
441-2921 441-2922 441-2923
Verktøy til røremotor, turbinrørere
Omrørere Omrører-utstyr
Fremstilt av rustfritt stål. Drar materialet som skal blandes, ovenfra. Minimale skjærkrefter.
  • Perfekt for røring av væsker ved middels til høy hastighet
  • Aksiell strømning