Verktøy til røremotor, sentrifugerørere
Leverandør: IKA
0756900 1132700
441-2961EA 2650 NOK
441-2961 441-2962
Verktøy til røremotor, sentrifugerørere
Omrørere Omrører-utstyr
Fremstilt av rustfritt stål. To blader som åpnes når hastigheten øker.
  • For røring i runde beholdere med smal hals
  • Perfekt for røring av væsker ved middels til høy hastighet
  • Aksiell strømning