Verktøy til røremotor, ankerrørere
Leverandør: IKA
2022300 2022400 2747400
441-2931EA 5975 NOK
441-2931 441-2932 441-2934
Verktøy til røremotor, ankerrørere
Omrørere Omrører-utstyr
Laget av rustfritt stål. Sikrer minst mulig mengde utfellingsprodukt på beholdervegger og jevn fordeling av høyt mineralinnhold i væsker. Perfekt for blanding av polymerreaksjoner. Høye skjærkrefter ved kantene.
  • Perfekt for røring av væsker ved lave hastigheter
  • Passer for røring av væsker med middels til høy viskositet
  • Tangentiell strømning