Verktøy til røremotor, propellblad
Leverandør: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
509-30000-00 509-31000-00 509-32000-00 509-33000-00 509-39000-10
441-1229EA 1350 NOK
441-1229 441-1230 441-1231 441-1232 HEID509-39000-10
Verktøy til røremotor, propellblad
Omrørere Omrører-utstyr
Fremstilt av rustfritt stål.
  • Til suspensjoner og homogenisering
  • Perfekt for røring av væsker med middels til høy viskositet
  • Opprett aksiell strømning