Kjernetermometer HACCP, testo 106
Leverandør: Testo
0563.1063 0560.1063
620-2358EA 885 NOK
620-2358 620-3055
Kjernetermometer HACCP, testo 106
Termometere Digitaltermometer
Dette termometeret gir en tynn og robust målespiss som er utmerket egnet for rask temperaturovervåking og inspeksjon av mat i hoteller, storkjøkken og supermarkeder. Den spesielle matproben lager et nesten usynlig innføringshull.
  • Terskelverdi angis manuelt av brukeren
  • Hørbar og synlig alarm når grensene overskrides
  • Automatisk gjenkjenning av endelig verdi: „HOLD“-funksjon
Probe (Lר: 55×3 mm)
Leveringsinformasjon: Supplied with probe protecting cover and three-volt button cell battery.