VWR® Traceable®, Wide Range Digital Thermometer
Leverandør: VWR Collection
620-2004EA 11500 NOK
620-2004
VWR® Traceable®, Wide Range Digital Thermometer
Termometere Digitaltermometer
For kvalitetskontroll, rutinekontroll og måling av temperatur i kyvetter, gassystemer, reagenser, kjemiske løsninger, jord, vannbad, varmeskap, inkubatorer, petroleumsprodukter, næringsmidler og avløpsvann. Med hurtigtasten kan du hente frem min/max måleverdien for en hvilken som helst tidsperiode. Stainless steel type-K thermocouple probe for any type-J, K, or T probe.
  • Computer output allows thermometer to be connected to a computer or data logger for capturing and storing readings
  • Large, backlit LCD: Values can be read even in poor light
  • Count-up timer