Visi-Blue™-transilluminator og konverteringsplat
Leverandør: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
38-0200-01 38-0200-02 38-0200-04 95-0433-02 95-0461-02 38-0242-01
730-1019EA 9825 NOK
730-1019 730-1020 UVPA38-0200-04 732-4387 732-4393 UVPA38-0242-01
Visi-Blue™-transilluminator og konverteringsplat
Transilluminatorer Blått lys transilluminatorer
Visi-Blue™ -transilluminator er utformet for bruk sammen med SYBR® Gold, SYBR® green, GFP og andre som eksiterer i området 460 til 470 nm.
  • Minimerer photonicking av DNA-prøver
  • Det gule, beskyttende dekselet blokkerer det blå gjennomfallende lyset og gjør det mulig å visualisere de fleste prøver over 500 nm
Enhet B×D×H: 337×241×121 mm (VB-26), 486×337×143 mm (VB-40) (høyden inkluderer  blokkeringsdekselet)
Vekt: 6,8 kg (VB-26), 9,6 kg (VB-40)
Visi-Blue™ Convert Plates: Visi-Blue™ konverteringsplate plasseres ganske enkelt på toppen avMore Product Information