Tilbehør
Leverandør: ELMA SCHMIDBAUER
1001476 1001357 1001361 1001461 1004536
142-2227EA 0 NOK
142-2227 142-2223 142-2224 142-2226 ELMA1004536
Tilbehør
Ultralydbad
Badene i x-tra-serien har to rengjøringsnivåer: Powerclean for intensiv rengjøring og Softclean for ekstra mild rengjøring av følsomme materialer. Nytt, uthulingssikkert, rustfritt stål gir badene en svært lang levetid.
  • Optimal lydfordeling gjennom elektronisk oscillering av
  • Ytterligere oscillerende systemer for høy ytelse
  • Høy varmeeffekt for korte oppvarmingstider, sikker for tørrgang
  • Rask drenering med sveisede rør
  • Jordet støpsel for praktisk håndtering