Sentreringsringer, utvendig for koblinger med små flenser
Leverandør: VACUUBRAND
20660190 20660191 20660192 20660195 20660196 20660197
185-1231EA 125 NOK
185-1231 185-1232 185-1233 185-1241 185-1242 185-1243
Sentreringsringer, utvendig for koblinger med små flenser
Forseglinger Tetningsringer
Sentrering med ytre sentreringsringer effektueres på den ytre diameteren til den lille flensen, og O-ringforseglingen presses inn i en indre radius.
  • O-ringene av NBR kan brukes i −25 til +80 °C, og O-ringene av FPM kan brukes i −40 til +150 °C
  • Med ytre sentrering kan, den samme ringen brukes for to nominelle bredder
  • Det finnes ingen spalter på vakuumsiden
PBT med O-ringforseglinger av NBR eller FPM.