Sentreringsringer, innvendig for koblinger med små flenser
Leverandør: VACUUBRAND
20660120 20660121 20660122 20660124 20660125 20660126
185-1221EA 205 NOK
185-1221 185-1223 185-1225 185-1222 185-1224 185-1226
Sentreringsringer, innvendig for koblinger med små flenser
Forseglinger Tetningsringer
Rustfritt stål med O-ringforsegling av FPM.
  • Passer for et temperaturområde på mellom −40 og +150 °C
  • Kan også brukes for flenser med høyt vakuum
  • O-ringforsegling av FPM med lavt gassutslipp