Kuldefeller med/uten kondensavløp
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05355046 05355558 05355058 05355070 05355570 05355546
181-9982EA 8525 NOK
181-9982 181-9981 LENZ05355058 LENZ05355070 LENZ05355570 LENZ05355546
Kuldefeller med/uten kondensavløp
Vacuumfeller
For direkte påfylling med kjølevæske. Dobbeltvegget design sikrer lavt forbruk av kjølevæske. Inkluderer NS 29/32 standard jordingskontakt for tilkobling til apparatet og NS 29/32 standard jordingskonus for tilkobling til vakuumpumpen. DURAN®, borosilikatglass, klart.
  • Meget god kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturmotstand
  • Minimal termisk ekspansjon gir relativt høy motstand mot temperaturendringer